スキップする
JRD1237
2-Bromo-1,3-bis(4-chlorophenyl)propane-1,3-dione
AldrichCPR
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥119,000
この商品について
化学式:
C15H9BrCl2O2
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
NACRES:
NA.21
¥119,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
functional group
bromo, chloro, ketone
SMILES string
BrC(C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O
InChI
1S/C15H9BrCl2O2/c16-13(14(19)9-1-5-11(17)6-2-9)15(20)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,13H
InChI key
JFGUPYXLGREDOH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
JRD1238JRD1240OTV000292
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
ketone, bromo
functional group
ketone, bromo, fluoro, chloro
functional group
bromo, fluoro, ketone
functional group
bromo, ketone
ピクトグラム
Environment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)