スキップする
JRD1663
Ethyl 4-(4-bromophenyl)-2-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carboxylate
AldrichCPR
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C18H13BrFNO2S
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
functional group
bromo, ester, fluoro
SMILES string
O=C(OCC)C(S1)=C(C2=CC=C(Br)C=C2)N=C1C3=CC=C(F)C=C3
InChI
1S/C18H13BrFNO2S/c1-2-23-18(22)16-15(11-3-7-13(19)8-4-11)21-17(24-16)12-5-9-14(20)10-6-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
LHJMWRHFGGTDIP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
JRD0495JRD0555JRD0556
description
AldrichCPR
description
-
description
-
description
-
functional group
bromo, ester
functional group
nitrile, bromo
functional group
phenyl, bromo
functional group
fluoro, phenyl
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)