スキップする
ATE514316632
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
別名:
4-chloroisoquinolin-5-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥79,400
250 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥117,800
1 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥276,200
この商品について
化学式:
C9H6O1N1Cl1
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL number:
ベンダーカタログ番号: K10066-100MG
¥79,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)