スキップする
ATEH93EDCD4E
AstaTech, Inc.
FAROPENEM SODIUM HEMIPENTAHYDRATE
別名:
sodium (5R,6S)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-3-((R)-tetrahydrofuran-2-yl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate pentahydrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥29,000
250 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥44,900
1 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥78,500
この商品について
化学式:
C24H38O15N2S2Na2
CAS番号:
分子量:
704.68
MDL number:
ベンダーカタログ番号: 41111-100MG
¥29,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Inchi Key
MOGICMVNWAUWMK-HIXRZVNASA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
-20 C
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)