スキップする
BDPH9BCC1998
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
別名:
2-bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5O1Br1F2
CAS番号:
分子量:
235.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-4-7(12)8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2
Inchi Key
UZKLFNHMBFDXEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)