スキップする
BDPH9BCC19FF
Bide Pharmatech
2-Amino-6-(hydroxymethyl)pteridin-4-ol
別名:
2-amino-6-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H7O2N5
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
Inchi Key
XGWIBNWDLMIPNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)