スキップする
BDPH9BCC1C19
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
別名:
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H4N2Cl1F3
CAS番号:
分子量:
220.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)