スキップする
BDPH9BCC1D2D
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
別名:
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H4O2Br1F1
CAS番号:
分子量:
219.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-2-6(9)4(3-10)7(5)11/h1-3,11H
Inchi Key
DAWSNYZORFNMGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)