スキップする
BDPH9BCC1DF0
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
別名:
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O2N1S1
CAS番号:
分子量:
219.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-9(11(13)14)15-10(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)