スキップする
BDPH9BCC2E95
Bide Pharmatech
1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
別名:
1-benzhydryl-3-phenylazetidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C22H21N1
CAS番号:
分子量:
299.42
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)