スキップする
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
別名:
spiro[2.4]heptan-4-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H10O1
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Flame
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)