スキップする
BDPH9BCC3012
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
別名:
6-(dimethylamino)nicotinonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9N3
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,1-2H3
Inchi Key
YIZXYFJKSCABES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)