スキップする
BDPH9BCC32CB
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
別名:
(4-bromo-2-ethylphenyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O1Br1
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-2-7-5-9(10)4-3-8(7)6-11/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
JCUFCMGXQKHDLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)