スキップする
BDPH9BCC360B
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
別名:
3-chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6O1N3Cl1
CAS番号:
分子量:
171.59
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c1-3-2-9-4(6(8)11)5(7)10-3/h2H,1H3,(H2,8,11)
Inchi Key
JEDOBXCGHBZIDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)