スキップする
BDPH9BCC36C8
Bide Pharmatech
5-Iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
別名:
5-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H7N4I1
CAS番号:
分子量:
274.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7IN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VNFSLRASQZPDFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)