スキップする
BDPH9BCC3CF5
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
別名:
methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H11O2Br1
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-7-4-5-8(11)6-9(7)10(12)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NYMZTCOVKDJUKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)