Merck
BDPH9BCC3D24
Bide Pharmatech
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
別名:
4-iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H5O1N1F3I1
CAS番号:
分子量:
303.02
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5F3INO/c8-7(9,10)13-6-3-4(12)1-2-5(6)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VDVMGAPDTJTWDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)