スキップする
BDPH9BCC400A
Bide Pharmatech
Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
別名:
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H14O1
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)