スキップする
BDPH9BCC41FC
Bide Pharmatech
2-Chloro-9H-purine
別名:
2-chloro-1H-purine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H3N4Cl1
CAS番号:
分子量:
154.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Inchi Key
JBMBVWROWJGFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown or pale-red to red solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-9H-purine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)