スキップする
BDPH9BCC42E1
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
別名:
1-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H7O2N2Cl1
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-5-9(10(14)15)12-6-13/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
LDALVFKCZXOZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)