スキップする
BDPH9BCC4429
Bide Pharmatech
Ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
別名:
ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H17O3N1
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-11(15)12(2,13)8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,14H,3,8,13H2,1-2H3
Inchi Key
LTBRGLHBHNJNHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)