スキップする
BDPH9BCC4850
Bide Pharmatech
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
別名:
1-(2-chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H16N2Cl2
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H15ClN2.ClH/c1-9-4-6-10(3-2-8)7-5-9;/h2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NVYZDOQALWYSEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)