スキップする
BDPH9BCC4B5D
Bide Pharmatech
2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
別名:
2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H10O1
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h1-2,8-9H,5-7H2
Inchi Key
QCQDXFLZGCVLTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)