スキップする
BDPH9BCC4CD5
Bide Pharmatech
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
別名:
2,3-difluoro-6-methoxybenzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6O3F2
CAS番号:
分子量:
188.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)