スキップする
BDPH9BCC4D4D
Bide Pharmatech
3-((6-Bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
別名:
3-((6-bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
245.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-2-1-3-7(11-6)10-5-4-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
CECVZFZBEGRZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)