スキップする
BDPH9BCC4E9D
Bide Pharmatech
3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
別名:
3-ethynyl-2,5-dimethylthiophene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8S1
CAS番号:
分子量:
136.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8S/c1-4-8-5-6(2)9-7(8)3/h1,5H,2-3H3
Inchi Key
ZKVKXKISMSFNNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)