スキップする
BDPH9BCC4FAC
Bide Pharmatech
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
別名:
[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C15H8O1F6
CAS番号:
分子量:
318.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-6-10(7-12(8-11)15(19,20)21)13(22)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
QETSMUIBVUASOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)