スキップする
BDPH9BCC58FF
Bide Pharmatech
(4-Chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
別名:
(4-chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5O3Cl1F1B1
CAS番号:
分子量:
202.38
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-2-7(10)5(8(12)13)1-4(6)3-11/h1-3,12-13H
Inchi Key
OOTMYKBNPFCNBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)