スキップする
BDPH9BCC613B
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
別名:
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H2N2Br1F3
CAS番号:
分子量:
226.98
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)