スキップする
BDPH9BCC61EA
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)quinolin-8-amine
別名:
5-(trifluoromethyl)-8-quinolinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H7N2F3
CAS番号:
分子量:
212.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-3-4-8(14)9-6(7)2-1-5-15-9/h1-5H,14H2
Inchi Key
KJLQGKLEIKGMCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)