スキップする
BDPH9BCC67E9
Bide Pharmatech
4-(Thiophen-3-yl)butanoic acid
別名:
4-(3-thienyl)butanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H10O2S1
CAS番号:
分子量:
170.23
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c9-8(10)3-1-2-7-4-5-11-6-7/h4-6H,1-3H2,(H,9,10)
Inchi Key
QICKSFILIHOSPO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Thiophen-3-yl)butanoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)