スキップする
BDPH9BCC68DB
Bide Pharmatech
3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline
別名:
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H10N2S1
分子量:
226.3
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H10N2S/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Inchi Key
MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)