コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC71AA
Bide Pharmatech
Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
別名:
3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2-[(3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propoxy)methyl]-2-{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C28H46O13S6
CAS番号:
分子量:
783.06
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C28H46O13S6/c29-21(1-7-42)36-15-27(16-37-22(30)2-8-43,17-38-23(31)3-9-44)13-35-14-28(18-39-24(32)4-10-45,19-40-25(33)5-11-46)20-41-26(34)6-12-47/h42-47H,1-20H2
Inchi Key
YAAUVJUJVBJRSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Orange Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする