スキップする
BDPH9BCC720F
Bide Pharmatech
7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
別名:
7-bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6N3Br1
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-7-8(11-3-5)2-6(10)4-12-7/h1-4H,10H2
Inchi Key
UUUFOHPAGLDYLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)