スキップする
BDPH9BCC758E
Bide Pharmatech
8-Bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
別名:
8-bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H5O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
253.05
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-4-11-2-5-1-6(9(13)14)3-12-8(5)7/h1-4H,(H,13,14)
Inchi Key
GTGSUQGOUGNXHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)