スキップする
BDPH9BCC7966
Bide Pharmatech
1,3-Dithian-5-amine
別名:
1,3-dithian-5-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H9N1S2
CAS番号:
分子量:
135.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H9NS2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4H,1-3,5H2
Inchi Key
FPYHBGHCORESFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithian-5-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)