スキップする
BDPH9BCC7BC2
Bide Pharmatech
Methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
別名:
methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H15O2N1
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h2-7H2,1H3
Inchi Key
UTSHTDGCQQHAPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)