スキップする
BDPH9BCC7FA5
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
別名:
4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8N2
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-7-2-4-10-8(7)3-5-9-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
QQBGXQSMYXJUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)