スキップする
BDPH9BCC8B2E
Bide Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpiperidin-4-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
別名:
N-[5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-N-methyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C19H21ClN4S/c1-23-9-7-15(8-10-23)24(2)18-17-16(11-25-19(17)22-12-21-18)13-3-5-14(20)6-4-13/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3
Inchi Key
IYOAEBAARGYYSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)