スキップする
BDPH9BCC8DA9
Bide Pharmatech
N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
別名:
N-(4-formyl-3-pyridinyl)acetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O2N2
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-4-9-3-2-7(8)5-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
QXEFMYBPXJVIHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Skull and crossbones
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)