Merck
BDPH9BCC8F4F
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
別名:
2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H4N2Cl1F3
CAS番号:
分子量:
196.56
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-1-4-2-12-5(3-11-4)6(8,9)10/h2-3H,1H2
Inchi Key
FDDCRYZDGUBGAZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)