スキップする
BDPH9BCC95EB
Bide Pharmatech
2,2'-(1-Benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
別名:
2,2'-(1-benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C16H25O2N1
CAS番号:
分子量:
263.38
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c18-12-8-16(9-13-19)6-10-17(11-7-16)14-15-4-2-1-3-5-15/h1-5,18-19H,6-14H2
Inchi Key
YKUVZEGONPYNPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)