Merck
BDPH9BCC9BC6
Bide Pharmatech
N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
別名:
N~2~,N~2~-dimethyl-2,5-pyridinediamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H11N3
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Inchi Key
OBOSXEWFRARQPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)