スキップする
BDPH9BCC9DA2
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-3-yloxy)aniline
別名:
3-chloro-4-(3-pyridinyloxy)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O1N2Cl1
CAS番号:
分子量:
220.66
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-9-2-1-5-14-7-9/h1-7H,13H2
Inchi Key
HUHJCGBQPHGZAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)