スキップする
BDPH9BCCAA0A
Bide Pharmatech
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methyl-quinoline
別名:
5,7-difluoro-2-methyl-4(1H)-quinolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H7O1N1F2
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H7F2NO/c1-5-2-9(14)10-7(12)3-6(11)4-8(10)13-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CPQNOZAYGQYDOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)