スキップする
BDPH9BCCB0DB
Bide Pharmatech
Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
別名:
benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H6O4
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-6H
Inchi Key
WSENOXLTIIJHKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)