Merck
BDPH9BCCB11D
Bide Pharmatech
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
別名:
ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H9O2N3
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-8-10-4-3-5-12(8)11-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HDHWFJFNCDMGJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)