スキップする
BDPH9BCCB7F4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate
別名:
tert-butyl 3-(oxiran-2-yl)propylcarbamate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H19O3N1
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-6-4-5-8-7-13-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
WAUPLTBYJNZQJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)