スキップする
BDPH9BCCB85D
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
別名:
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H10N1Cl3
CAS番号:
分子量:
226.53
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Inchi Key
LTTRKULQEVDRNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)