スキップする
BDPH9BCCBAE4
Bide Pharmatech
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
別名:
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H13O3N2B1
CAS番号:
分子量:
196.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2
Inchi Key
WHGNHCWTWYXXJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)